Svovlsyre 0.015 mol/l (0.03 N) in aqueous solution
Leverandør: Hach
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2620532 2620553
HACH2620532EA 199 DKK
HACH2620532 HACH2620553
Svovlsyre 0.015 mol/l (0.03 N) in aqueous solution
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8 II