Natriumthiosulfat 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
34449-1L 34449-10L-VP
34449-1LEA 602 DKK
34449-1L 34449-10L-VP
Natriumthiosulfat 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Sodium thiosulphate
Formel: Na₂S₂O₃
Kogepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Massefylde: 1,0 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.999 - 1.001