Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Leverandør: Hach
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
104532 104542
HACH104532EA 218 DKK
HACH104532 HACH104542
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Massefylde: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 3266
ADR: 8,III