Hydrogenperoxid 30%, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
16911-250ML-F
16911-1L-F
16911-5L-F
SUPL16911-250ML-FEA
1010
DKK
SUPL16911-250ML-F
SUPL16911-1L-F
SUPL16911-5L-F
Hydrogenperoxid 30%, Supelco®
Hydrogen peroxide
Formel:
H₂O₂ Molekylvægt: 34.01 g/mol Kogepunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: < 0 °C Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN nummer: 2014 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,04798 |