Bromphenol blå in aqueous solution
Leverandør: Lovibond
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
451620 451621 451622 451623
LOVI451620EA 277 DKK
LOVI451620 LOVI451621 LOVI451622 LOVI451623
Bromphenol blå in aqueous solution
Bromphenol blå
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Molekylvægt: 669.97 g/mol
Smeltepunkt: 273
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429