Bortrichlorid ∼9% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B3556-100ML B3556-25ML
TCIAB3556-100MLEA 649 DKK
TCIAB3556-100ML TCIAB3556-25ML
Bortrichlorid ∼9% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Bortrichlorid
Formel: BCl₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011313
CAS-nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01348
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86a3abd8e991f0898301b3512d237d4b07a648de&vid=53672a281f5d9cff73dec4b6ef9ebcd4b312075a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 8.0 to 10.0 w/w%