Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
600211-100 600211-250 600211-500
CAYM600211-100EA 426 DKK
CAYM600211-100 CAYM600211-250 CAYM600211-500
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58.44 g/mol
Kogepunkt: 1413
Smeltepunkt: 801
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599