Natriumhypochlorit 10 - 15% available chlorine i vandigopløsning, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 758 DKK
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Natriumhypochlorit 10 - 15% available chlorine i vandigopløsning, Reagent Grade
Sodium hypochlorite
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: ClNaO
Kogepunkt: 111 °C
Smeltepunkt: -30 to -20 °C
Massefylde: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%