TRITON™ X-100 10% in water
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
DG907 DG908
DG907EA 2770 DKK
DG907 DG908
TRITON™ X-100 10% in water
TRITON™ X-100
Kogepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Massefylde: ∼1,01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132505
CAS-nummer: 9002-93-1