2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L06870.06 L06870.03
L06870.06EA 2510 DKK
L06870.06 L06870.03
2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
2-(Methylthio)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6609-54-7 Molecular Formula: C8H7NS Formula Weight: 149.22 Melting Point: 33-38° Boiling Point: 116-117°/5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015557
Formel: C₈H₇NS
Molekylvægt: 149.22 g/mol
Kogepunkt: 116…117 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 33…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015557
CAS-nummer: 6609-54-7
ADR: 6.1 III