3-Hexadecylthiophene ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27371.06
H27371.03
H27371.06EA
4560
DKK
H27371.06
H27371.03
3-Hexadecylthiophene ≥97%
3-Hexadecylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 119269-24-8
Molecular Formula: C20H36S
Formula Weight: 308.57
Flash Point:
Formel:
C₂₀H₃₆S Molekylvægt: 308.57 g/mol Smeltepunkt: 27…32 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368973 CAS-nummer: 119269-24-8 |