Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24372.06
B24372.14
B24372.22
B24372.06EA
361
DKK
B24372.06
B24372.14
B24372.22
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 104901-43-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
MDL No.: MFCD00144769
Formel:
C₉H₉BrO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00144769 CAS-nummer: 104901-43-1 |