1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B1802-25G B1802-5G
TCIAB1802-25GEA 3790 DKK
TCIAB1802-25G TCIAB1802-5G
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥95.0% (by GC)
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Formel: C₁₈H₂₉Br
Molekylvægt: 325.33 g/mol
Kogepunkt: 191°C
MDL Number: MFCD00191386
CAS-nummer: 126930-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f3801464739877da6506858d9fbc71455a605bd&vid=1f3801464739877da6506858d9fbc71455a605bd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %