2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20072.14
B20072.06
B20072.14EA
1980
DKK
B20072.14
B20072.06
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Purity: 97%
CAS No.: 17123-63-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
MDL No.: MFCD00026056
Formel:
C₈H₁₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00026056 CAS-nummer: 17123-63-6 |