4-Decyloxybenzoic acid 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14703.06
A14703.14
A14703.22
A14703.06EA
458
DKK
A14703.06
A14703.14
A14703.22
4-Decyloxybenzoic acid 96%
4-Decyloxybenzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 5519-23-3
Molecular Formula: C17H26O3
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 97°(S)
Beilstein Reference: 2113730
Formel:
C₁₇H₂₆O₃ Molekylvægt: 278.39 g/mol Smeltepunkt: 97 °C (subl.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00020360 CAS-nummer: 5519-23-3 |