4-Butoxybenzonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A16570.06
A16570.14
A16570.06EA
636
DKK
A16570.06
A16570.14
4-Butoxybenzonitrile ≥97%
4-Butoxybenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 5203-14-5
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₃NO Kogepunkt: 242…244 °C Massefylde: 0,999 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043482 CAS-nummer: 5203-14-5 |