(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19304.03 L19304.06 L19304.14
L19304.03EA 574 DKK
L19304.03 L19304.06 L19304.14
(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexane
Purity: 99+% CAS No.: 70095-40-8 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: -3°(26°F) Melting Point: -20° Boiling Point: 116° Beilstein Reference: 1718994 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00671627
Formel: C₆H₁₅N
Kogepunkt: 116 °C
Smeltepunkt: < –20 °C
Massefylde: 0,755
Flammepunkt: –3 °C (26 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671627
CAS-nummer: 70095-40-8
UN nummer: 2733
ADR: 3,II