(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L19304.03
L19304.06
L19304.14
L19304.03EA
574
DKK
L19304.03
L19304.06
L19304.14
(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexane
Purity: 99+%
CAS No.: 70095-40-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -3°(26°F)
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₅N Kogepunkt: 116 °C Smeltepunkt: < –20 °C Massefylde: 0,755 Flammepunkt: –3 °C (26 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671627 CAS-nummer: 70095-40-8 UN nummer: 2733 ADR: 3,II |