6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33298.MD
H33298.03
H33298.MDEA
607
DKK
H33298.MD
H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 41037-28-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 94-95°
MDL No.: MFCD09258893
Formel:
C₁₀H₈BrN Molekylvægt: 222.08 g/mol Smeltepunkt: 94…95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09258893 CAS-nummer: 41037-28-9 |