4-Butylbenzamide 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A19516.03
A19516.06
A19516.03EA
308
DKK
A19516.03
A19516.06
4-Butylbenzamide 97
4-Butylbenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 107377-07-1
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Melting Point: 127-129°
MDL No.: MFCD00221466
Formel:
C₁₁H₁₅NO Molekylvægt: 177.25 g/mol Smeltepunkt: 127…129 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00221466 CAS-nummer: 107377-07-1 |