4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23611.03 B23611.06
B23611.03EA 381 DKK
B23611.03 B23611.06
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 112279-61-5 Molecular Formula: C7H4F2N2 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 91-94° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00190102
Formel: C₇H₄F₂N₂
Molekylvægt: 154.12 g/mol
Smeltepunkt: 91…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190102
CAS-nummer: 112279-61-5
ADR: 6.1 III