4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Cyanobenzyl alcohol
H54283.03 H54283.06
H54283.03EA 870 DKK
H54283.03 H54283.06
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-89-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 32-36° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00870633
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Smeltepunkt: 32…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00870633
CAS-nummer: 874-89-5
ADR: 6.1 III