4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
41283.03
41283.06
41283.03EA
3390
DKK
41283.03
41283.06
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 69395-13-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Physical Form: Powder/Chunk
Boiling Point: 116-118°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052461
Organic intermediate
Formel:
C₉H₉NO Molekylvægt: 147.18 g/mol Kogepunkt: 116…118 °C (0.5 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052461 CAS-nummer: 69395-13-7 ADR: 6.1 III |