3-Aminopropionitrile 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: β-Aminopropionitrile, 3-Aminopropanenitrile
351750050 351750010 351750250
ACRO351750050EA 896 DKK
ACRO351750050 ACRO351750010 ACRO351750250
3-Aminopropionitrile 98% stabilised
3-Aminopropionitrile
Formel: C₃H₆N₂
Kogepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,9584 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014820
CAS-nummer: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4395 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer potassium carbonate