3-Bromo-1H-indazole ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H37775.03
H37775.09
H37775.03EA
678
DKK
H37775.03
H37775.09
3-Bromo-1H-indazole ≥97%
3-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ Smeltepunkt: 148…149 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00159926 CAS-nummer: 40598-94-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |