4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1985-25G C1985-5G
TCIAC1985-25GEA 657 DKK
TCIAC1985-25G TCIAC1985-5G
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆ClN
Molekylvægt: 151.60 g/mol
Kogepunkt: 263°C
MDL Number: MFCD00019761
CAS-nummer: 874-86-2
EINECS: 212-869-5
UN nummer: 2923
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b85abf76919b41928d59a927fa3289ff7fac3f5&vid=2b85abf76919b41928d59a927fa3289ff7fac3f5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C