Hydrogenchlorid ∼0.5 M methanol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31570.AE H31570.AP
H31570.AEEA 410 DKK
H31570.AE H31570.AP
Hydrogenchlorid ∼0.5 M methanol
Hydrogen chloride
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(54°F) MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 0.8
Flammepunkt: 12 °C (54 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1992
ADR: 3 II