Hydrogenchlorid 1.25 M ethanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 449 DKK
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Hydrogenchlorid 1.25 M ethanol, AcroSeal®
Hydrogen chloride
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %