Hydrogenchlorid 3 mol/l 1-butanol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MQ100
87472-250ML-F 87472-50ML-F
87472-250ML-FEA 1510 DKK
87472-250ML-F 87472-50ML-F
Hydrogenchlorid 3 mol/l 1-butanol, Supelco®
Hydrogen chloride
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&vid=b9ca57b3071b503867a4396e65f0dafc5b76915e&prid=web&clid=SAPDAM