2,2':6',2''-Terpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TERPY
T0024-1G T0024-200MG
TCIAT0024-1GEA 1100 DKK
TCIAT0024-1G TCIAT0024-200MG
2,2':6',2''-Terpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2':6',2''-Terpyridine
Formel: C₁₅H₁₁N₃
Molekylvægt: 233.27 g/mol
Kogepunkt: 370°C
MDL Number: MFCD00006213
CAS-nummer: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48ffaf4bed4972f37a7d899532033b5343941ccf&vid=48ffaf4bed4972f37a7d899532033b5343941ccf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C