2,2':6',2''-Terpyridine 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TERPY
A17750.01 A17750.03 A17750.06
A17750.01EA 833 DKK
A17750.01 A17750.03 A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridine 97
2,2':6',2''-Terpyridine
Purity: 97% CAS No.: 1148-79-4 Molecular Formula: C15H11N3 Formula Weight: 233.28 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006213
Formel: C₁₅H₁₁N₃
Molekylvægt: 233.27 g/mol
Smeltepunkt: 89…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006213
CAS-nummer: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ADR: 6.1 I