3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L10429.03 L10429.06
L10429.03EA 397 DKK
L10429.03 L10429.06
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Purity: 95% CAS No.: 26734-09-8 Molecular Formula: C5H13NO Formula Weight: 103.17 Melting Point: ca 70° Beilstein Reference: 1731900
Formel: C₅H₁₃NO
Molekylvægt: 103.17 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059847
CAS-nummer: 26734-09-8
EINECS: 247-948-3