3,3-Diphenylpropionitrile 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3-Diphenylpropanenitrile
D2590-25G D2590-5G
TCIAD2590-25GEA 1460 DKK
TCIAD2590-25G TCIAD2590-5G
3,3-Diphenylpropionitrile 97,0 GC_ASSAY_METHOD
3,3-Diphenylpropionitrile
Formel: C₁₅H₁₃N
Molekylvægt: 207.27 g/mol
Kogepunkt: 174°C
MDL Number: MFCD00129747
CAS-nummer: 2286-54-6
EINECS: 218-926-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=174d4aa51ef147c6c70f1db48ce8f22373f4631b&vid=174d4aa51ef147c6c70f1db48ce8f22373f4631b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity