3-Methyl-5-hexen-3-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20447.03
B20447.06
B20447.14
B20447.03EA
205
DKK
B20447.03
B20447.06
B20447.14
3-Methyl-5-hexen-3-ol ≥98%
3-Methyl-5-hexen-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 1569-44-4
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 44°(111°F)
Boiling Point: 138-139°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021826
Formel:
C₇H₁₄O Kogepunkt: 138…139 °C Massefylde: 0,84 Flammepunkt: 44 °C (111 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00021826 CAS-nummer: 1569-44-4 ADR: 3,III |