Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Cerium(III) 2-ethylhexanoate
40451.22
40451.36
40451.A3
40451.22EA
325
DKK
40451.22
40451.36
40451.A3
Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Cerium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 56797-01-4
Molecular Formula: C24H45CeO6
Formula Weight: 569.74
Flash Point:
Formel:
C₂₄H₄₅CeO₆ Molekylvægt: 569.727 g/mol Massefylde: 1.08 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014004 CAS-nummer: 56797-01-4 EINECS: 260-386-3 |