3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50368.03
H50368.06
H50368.03EA
2240
DKK
H50368.03
H50368.06
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Purity: 97+%
CAS No.: 13130-79-5
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
MDL No.: MFCD00102193
Formel:
C₉H₇BrN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00102193 CAS-nummer: 13130-79-5 |