5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54919.03
H54919.06
H54919.03EA
2830
DKK
H54919.03
H54919.06
5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-3-methoxyquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 776296-12-9
Molecular Formula: C10H8BrNO
Formula Weight: 238.08
MDL No.: MFCD16038652
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molekylvægt: 238.08 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16038652 CAS-nummer: 776296-12-9 |