3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26872.14
H26872.06
H26872.14EA
4600
DKK
H26872.14
H26872.06
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4198-90-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00221716
Formel:
C₉H₉NO Smeltepunkt: 123…127 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00221716 CAS-nummer: 4198-90-7 |