5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34056.03 H34056.06
H34056.03EA 478 DKK
H34056.03 H34056.06
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Purity: 96% CAS No.: 6973-09-7 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 163-164° MDL No.: MFCD06681071
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Smeltepunkt: 163…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06681071
CAS-nummer: 6973-09-7