Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25395.22
B25395.14
B25395.06
B25395.22EA
6490
DKK
B25395.22
B25395.14
B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5471-81-8
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.07
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD02683863
Formel:
C₉H₉IO₂ Smeltepunkt: 59…62 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683863 CAS-nummer: 5471-81-8 |