Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H28734.14
H28734.06
H28734.14EA
1800
DKK
H28734.14
H28734.06
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 90347-66-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.07
Refractive Index: 1.5975
Formel:
C₉H₉IO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00230583 CAS-nummer: 90347-66-3 |