Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H25933.14
H25933.06
H25933.14EA
3650
DKK
H25933.14
H25933.06
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Purity: 95%
CAS No.: 56525-63-4
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00205141
Formel:
C₉H₉ClO₂ Kogepunkt: 119…120 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 27…29 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00205141 CAS-nummer: 56525-63-4 |