2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31707.03 H31707.06
H31707.03EA 609 DKK
H31707.03 H31707.06
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide
Purity: 96% CAS No.: 51770-71-9 Molecular Formula: C8H11NO4S Formula Weight: 217.25 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD06147001
Formel: C₈H₁₁NO₄S
Smeltepunkt: 166…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06147001
CAS-nummer: 51770-71-9