3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 2260 DKK
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Smeltepunkt: 151…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234273
CAS-nummer: 14543-43-2