Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L11107.03
L11107.06
L11107.03EA
669
DKK
L11107.03
L11107.06
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 25978-74-9
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 2374769
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052930
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Smeltepunkt: 123…127 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052930 CAS-nummer: 25978-74-9 ADR: 6.1,III |