Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H52745.06
H52745.14
H52745.06EA
769
DKK
H52745.06
H52745.14
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 680-15-9
Molecular Formula: C3H3F3O4S
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.351
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1812896
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00144316
Formel:
C₃H₃F₃O₄S Molekylvægt: 192.11 g/mol Kogepunkt: 117…118 °C Massefylde: 1.509 Flammepunkt: 47 °C (117 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00144316 CAS-nummer: 680-15-9 ADR: 8 II |