5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20443.06 B20443.14
B20443.06EA 494 DKK
B20443.06 B20443.14
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 13183-79-4 Molecular Formula: C2H4N4S Formula Weight: 116.14 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD00037317
Formel: C₂H₄N₄S
Smeltepunkt: 125…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037317
CAS-nummer: 13183-79-4
EINECS: 236-132-2