2-Aminooxazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Oxazol-2-amine
H34360.03
H34360.06
H34360.03EA
1710
DKK
H34360.03
H34360.06
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Formel:
C₃H₄N₂O Molekylvægt: 84.10 g/mol Smeltepunkt: 93…95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07364485 CAS-nummer: 4570-45-0 |