Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32542.03
H32542.06
H32542.03EA
624
DKK
H32542.03
H32542.06
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 177760-52-0
Molecular Formula: C6H8N2O3
Formula Weight: 156.14
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD06659907
Formel:
C₆H₈N₂O₃ Smeltepunkt: 124…128 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06659907 CAS-nummer: 177760-52-0 |