Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl oxazole-5-carboxylate
H32924.14 H32924.06
H32924.14EA 2900 DKK
H32924.14 H32924.06
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 118994-89-1 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 60°/2.25mm MDL No.: MFCD04114930
Formel: C₆H₇NO₃
Molekylvægt: 141.13 g/mol
Kogepunkt: 60 °C (2.25 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114930
CAS-nummer: 118994-89-1