4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27557.14 H27557.06 H27557.03
H27557.14EA 2700 DKK
H27557.14 H27557.06 H27557.03
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 213690-27-8 Molecular Formula: C9H6BrNO2 Formula Weight: 240.05 Melting Point: 207-212° MDL No.: MFCD00799493
Formel: C₉H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 207…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799493
CAS-nummer: 213690-27-8